Få mere at vide
1,1'-bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholan)ferrocen(cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11925931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11925931 250 mg Glasflaske 250mg
11915931 100 mg Glass bottle 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11925931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437292500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kemiske identifikatorer
CAS 849773-97-3
Molekylær formel C38H60BF4FeP2Rh
Molekylvægt (g/mol) 824.40
MDL nummer MFCD15144872
InChI nøgle MFSWTFGIDMKBOY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 71310759
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;(2R,5R)-1-cyclopenta-2,4-dien-1-yl-2,5-di(propan-2-yl)phospholan;jern(2+);rhodium;tetrafluorborat
SMIL [Fe].[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1′-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluorobor
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 235.0°C to 238.0°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 824.39
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.