missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[1,1'-Biphenyl]-4-yl(phenyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol |
| CAS | 7598-80-3 |
| Molekylær formel | C19 H16 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol, Bifonazole Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19-20H |
| SMIL | OC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | phenyl-(4-phenylphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.33 |
| Formel vægt | 260.1201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?