missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic Acid (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic Acid (3aR,4S,5R,6aS)-4-((tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester |
| CAS | 143399-99-9 |
| Molekylær formel | C37H38O5Si |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H38O5Si/c1-37(2,3)43(29-15-9-5-10-16-29,30-17-11-6-12-18-30)40-25-32-31-23-35(38)41-33(31)24-34(32)42-36(39)28-21-19-27(20-22-28)26-13-7-4-8-14-26/h4-22,31-34H,23-25H2,1-3H3/t31-,32-,33+,34-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC navn | [(3aR,4S,5R,6aS)-4-[[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-phenylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 590.78 |
| Formel vægt | 590.2489 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?