Få mere at vide
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol |
| CAS | 92-88-6 |
| Molekylær formel | C12H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00002348 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | C2=C(C1=CC=C(O)C=C1)C=CC(=C2)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Procent renhed | 97% |