Få mere at vide
[1,1'-Biphenyl]-3-ylmethanol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31429116
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31429116 1 g
31414956 250 mg
31419161 5 g
31425409 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31429116 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1061761g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1,1'-Biphenyl]-3-ylmethanol
CAS 69605-90-9
Molekylær formel C13H12O
MDL nummer MFCD08703631
Mængde 1 g
SMIL OCC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 184.23
Procent renhed 98%