Få mere at vide
[1,1'-Biphenyl]-3-ol, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1,1'-Biphenyl]-3-ol |
| CAS | 580-51-8 |
| Molekylær formel | C12H10O |
| MDL nummer | MFCD00002294 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | OC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.21 |
| Procent renhed | 97% |