Få mere at vide
[1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid |
| CAS | 947-84-2 |
| Molekylær formel | C13H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00002463 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | C1=CC=CC(=C1C2=CC=CC=C2)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Procent renhed | 98% |