Få mere at vide
1,1'-binafthyl, 98%
Artikelnummer. 15443147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443147 5 g 5g
15433147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16852.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 604-53-5 | C20H14 | 254,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-53-5
Molekylær formel C20H14
Molekylvægt (g/mol) 254.33
MDL nummer MFCD00041740
InChI nøgle ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthyl, 1,1'-dinaphthyl, binaphthyl, binaphthalene, 1-naphthalen-1-yl naphthalene, 1,1'-binaphtyl, di-.alpha.-naphthol, 1-1-naphthyl naphthalene, di-alpha-naphthol
PubChem CID 11789
IUPAC navn 1-naphthalen-1-ylnaphthalen
SMIL C1=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Binaphthyl
Smeltepunkt 144 °C til 146 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 254.33
Procent renhed 98%