Få mere at vide
1,1'-Binaphthyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10259450 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10259450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402240050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 604-53-5 | C20H14 | 254.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1'-Binaphthyl
Navn note 98%
CAS 604-53-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143 °C til 146 °C
Farve Brun
Kogepunkt >360 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H14
MDL nummer MFCD00041740
Mængde 5 g
Synonym 1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthyl, 1,1'-dinaphthyl, binaphthyl, binaphthalene, 1-naphthalen-1-yl naphthalene, 1,1'-binaphtyl, di-.alpha.-naphthol, 1-1-naphthyl naphthalene, di-alpha-naphthol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether og acetone
InChI nøgle ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)=C2C=C1
IUPAC navn 1-naphthalen-1-ylnaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 254.33
PubChem CID 11789
Formel vægt 254.33
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver