Få mere at vide
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476858
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476858 5 g 5g
15466858 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60395.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35193-63-6 | C20H13O4P | 348.294 g/mol
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, anvendes som en chiral kemisk forbindelse, en chiral ligand, der anvendes i hydrocarboxyleringsreaktioner. Komplekserer med rhodium og medierer den asymmetriske dipolære cycloaddition af diazoforbindelser. En række racemiske aminer, som har vist sig vanskelige at adskille, er blevet opløst med denne chirale syre. Palladiumderivater er blevet brugt i asymmetriske hydrocarboxyleringer, og rhodiumderivater er blevet brugt i dipolære cycloadditioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1′ -Binaphthyl-2,2′ -diylhydrogenphosphat, bruges som en chiral kemisk forbindelse, en chiral ligand, der anvendes i hydrocarboxyleringsreaktioner. Komplekserer med rhodium og medierer den asymmetriske dipolære cycloaddition af diazoforbindelser. En række racemiske aminer, som har vist sig vanskelige at adskille, er blevet opløst med denne chirale syre. Palladiumderivater er blevet brugt i asymmetriske hydrocarboxyleringer, og rhodiumderivater er blevet brugt i dipolære cycloadditioner.
Opløselighed
Ekstremt lavopløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35193-63-6
Molekylær formel C20H13O4P
Molekylvægt (g/mol) 348.294
MDL nummer MFCD00010045
InChI nøgle JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, s-+-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r---bnp acid, 11bs-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, s-+-bnp acid, 4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide
PubChem CID 99589
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(C=CC5=CC=CC=C54)OP(=O)(O3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Extremely low soluble in water.
Formel vægt 348.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof