missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1'-Bicyclopentyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Bicyclopentyl |
| CAS | 1636-39-1 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C10H18 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Bicyclopentyl NSC 38865Cyclopentylcyclopentane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18/c1-2-6-9(5-1)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2 |
| SMIL | C1CCC(C1)C2CCCC2 |
| IUPAC navn | cyclopentylcyclopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.25 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?