Få mere at vide
1,1'-Bicyclohexyl, TRC
Artikelnummer. 30338623
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30338623 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30338623 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB382880100ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexyl
CAS 92-51-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C12 H22
Mængde 100 mL
Synonym Bicyclohexyl (6CI,8CI), 1,1'-Biphenyl, dodecahydro-, Cyclohexane, cyclohexyl-, Cyclohexylcyclohexane, Dicyclohexane, Dicyclohexyl, Dodecahydrobiphenyl, NSC 59855
InChI formel InChI=1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
SMIL C1CCC(CC1)C2CCCCC2
IUPAC navn cyclohexylcyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 166.3
Formel vægt 166.1722
Procent renhed >95