Få mere at vide
(±)-1,1'-Bi(2-naphthylamine), 97%
Artikelnummer. 15454057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454057 1 g 1g
15464057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31264.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4488-22-6 | C20H16N2 | 284.362 g/mol
Nye aksialt chirale Rh N-heterocykliske carbenkomplekser blev fremstillet ud fra aksialt dissymmetrisk 1,1β-binaphthalenyl-2,2β-diamin og anvendt i den Rh-katalyserede enantioselektive hydrosilylering af methylketoner. Den enantioselektive direkte aldolreaktion, organokatalyseret af genvindelige BINAM-prolinamidderivater, kan accelereres stærkt af en katalytisk mængde af en carboxylsyre uden at skade de opnåede enantioselektiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Nye aksialt chirale Rh N-
heterocykliske carbenkomplekser blev fremstillet ud fra aksialt dissymmetrisk 1,1′ -binaphthalenyl-2,2′ -diamin og anvendes i den Rh-katalyserede enantioselektive hydrosilylering af methylketoner. Den enantioselektive direkte aldolreaktion, organokatalyseret af genvindelige BINAM-prolinamidderivater, kan accelereres stærkt af en katalytisk mængde af en carboxylsyre uden at skade de opnåede enantioselektiviteter.
Opløselighed Uopløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4488-22-6
Molekylær formel C20H16N2
Molekylvægt (g/mol) 284.362
MDL nummer MFCD00145204
InChI nøgle DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
IUPAC navn 1-(2-aminonaphthalen-1-yl)naphthalen-2-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Smeltepunkt 188°C to 193°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 284.36
Procent renhed 97%