Få mere at vide
(+/-)-1,1'-Bi(2-naphthol), 99%
Artikelnummer. 11439123
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439123 5 g 5g
11449123 25 g 25g
11459123 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439123 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11182.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 602-09-5 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
(± )-1,1'-Bi(2-naphthol) virker som chirale separationsmidler. Det er meget udbredt i chiral flydende krystal, medicin, krydderier osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-1,1′ -Bi(2-naphthol) virker som chirale separationsmidler. Det er meget udbredt i chiral flydende krystal, medicin, krydderier osv.
Opløselighed
Opløseligt i dioxan (50 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Kølet (2-8 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 602-09-5
Molekylær formel C20H14O2
Molekylvægt (g/mol) 286.33
MDL nummer MFCD00004068
InChI nøgle PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC navn 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-1,1'-Bi (2-naphthol)
Smeltepunkt 215°C to 218°C
Tæthed 1.301
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 997518
Merck Index 14,1226
Opløselighedsinformation Soluble in dioxane (50mg/mL). Insoluble in water.
Formel vægt 286.33
Procent renhed 99%