Få mere at vide
1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-brom-1-ethanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631085
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10631085 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10631085 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12205CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 97511-06-3
Molekylær formel C10H7BrOS
Molekylvægt (g/mol) 255.13
MDL nummer MFCD06658971
InChI nøgle WVTSOGFICBVCRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 2-bromoacetyl thianaphthene
PubChem CID 2795258
IUPAC navn 1-(1-benzothiophen-2-yl)-2-bromethanon
SMIL BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 255.13
Procent renhed 97%