Få mere at vide
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidin, TRC
Artikelnummer. 30340334
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30340334 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30340334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA965410500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
CAS 10465-81-3
Molekylær formel C12H20N4O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2
SMIL O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2
IUPAC navn N-(piperidin-1-carbonylimino)piperidin-1-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Formel vægt 252.1586