Få mere at vide
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidin, 97%
Artikelnummer. 11392839
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392839 25 g 25g
11382839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27719.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10465-81-3 | C12H20N4O2 | 252,32 g/mol
Det bruges i en undersøgelse af den kobberkatalyserede tilsætning af aryboronsyrer til azodicarboxylderivater, der giver arylsubstituerede hydrazider. Det er meget brugt reagens til Mitsunobu-reaktionen. Det er reaktant til fremstilling af polyfluoralkylerede tripyrazolylmethanligander, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylering, optisk aktivα ,α -disubstituerede aminosyrer via Mitsunobu-reaktion, aza-β -lactamer gennem [2+2] cycloadditionsreaktioner, glycosyldisulfider, pyridinether PPAR-agonister, S-glycosylaminosyre, byggesten til kombinatorisk neoglycopeptidsyntese og er en histamin H3-receptorantagonister. Det er en reaktant for Mitsunobu-inversionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i en undersøgelse af kobberkatalyseret tilsætning af aryboronsyrer til azodicarboxylderivater, der giver arylsubstituerede hydrazider. Det er meget brugt reagens til Mitsunobu-reaktionen. Det er reaktant til fremstilling af polyfluoralkylerede tripyrazolylmethanligander, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylering, optisk aktivα ,α -disubstituerede aminosyrer via Mitsunobu-reaktion, aza-β -lactamer gennem [2+2] cycloadditionsreaktioner, glycosyldisulfider, pyridinether PPAR-agonister, S-glycosylaminosyre, byggesten til kombinatorisk neoglycopeptidsyntese og er en histamin H3-receptorantagonister. Det er en reaktant for Mitsunobu-inversionsreaktioner.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10465-81-3
Molekylær formel C12H20N4O2
Molekylvægt (g/mol) 252.32
MDL nummer MFCD00010111
InChI nøgle OQJBFFCUFALWQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-azodicarbonyl-dipiperidine, 1,1-azodicarbonyl dipiperidine, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine, addp, diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone, azodicarboxylic acid dipiperidine, ne-n-piperidine-1-carbonylimino piperidine-1-carboxamide, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine addp, piperidyl piperidylcarbonyl diazenyl ketone, e-diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone
PubChem CID 5702657
IUPAC navn (NE)-N-(piperidin-1-carbonylimino)piperidin-1-carboxamid
SMIL O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Smeltepunkt 133 °C til 136 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 252.32
Procent renhed 97%