Få mere at vide
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidin, 97%
Beskrivelse
Det bruges i en undersøgelse af den kobberkatalyserede tilsætning af aryboronsyrer til azodicarboxylderivater, der giver arylsubstituerede hydrazider. Det er meget brugt reagens til Mitsunobu-reaktionen. Det er reaktant til fremstilling af polyfluoralkylerede tripyrazolylmethanligander, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylering, optisk aktivα ,α -disubstituerede aminosyrer via Mitsunobu-reaktion, aza-β -lactamer gennem [2+2] cycloadditionsreaktioner, glycosyldisulfider, pyridinether PPAR-agonister, S-glycosylaminosyre, byggesten til kombinatorisk neoglycopeptidsyntese og er en histamin H3-receptorantagonister. Det er en reaktant for Mitsunobu-inversionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges i en undersøgelse af kobberkatalyseret tilsætning af aryboronsyrer til azodicarboxylderivater, der giver arylsubstituerede hydrazider. Det er meget brugt reagens til Mitsunobu-reaktionen. Det er reaktant til fremstilling af polyfluoralkylerede tripyrazolylmethanligander, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylering, optisk aktivα ,α -disubstituerede aminosyrer via Mitsunobu-reaktion, aza-β -lactamer gennem [2+2] cycloadditionsreaktioner, glycosyldisulfider, pyridinether PPAR-agonister, S-glycosylaminosyre, byggesten til kombinatorisk neoglycopeptidsyntese og er en histamin H3-receptorantagonister. Det er en reaktant for Mitsunobu-inversionsreaktioner.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine |
| Smeltepunkt | 133 °C til 136 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 252.32 |
| Procent renhed | 97% |