Få mere at vide
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide), 98%
Artikelnummer. 11915651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11915651
Brand: Thermo Scientific Acros 185710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10465-78-8 | C6H12N4O2 | 172.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10465-78-8
Molekylær formel C6H12N4O2
Molekylvægt (g/mol) 172.19
InChI nøgle VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonym diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
IUPAC navn (3E)-3-(dimethylcarbamoylimino)-1,1-dimethylurinstof
SMIL CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1'-Azobis(N, N-dimethylformamide)
Smeltepunkt 111.0°C to 113.5°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Mængde 5 g
Beilstein 04,I,354
Formel vægt 172.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.