Få mere at vide
1,1'-Azobis (N,N-dimethylformamid), 95%
Artikelnummer. 15426619
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426619 1 g 1g
15436619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64865.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10465-78-8 | C6H12N4O2 | 172,188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10465-78-8
Molekylær formel C6H12N4O2
Molekylvægt (g/mol) 172.188
MDL nummer MFCD00008318
InChI nøgle VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonym diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
IUPAC navn (3E)-3-(dimethylcarbamoylimino)-1,1-dimethylurinstof
SMIL CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Smeltepunkt 112°C
Farve Gul
Lineær formel (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Mængde 1 g
Beilstein 1910409
Formel vægt 172.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver