missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(1-Azepanyl)-2,2-dichloroethanone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30319191
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30319191 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30319191 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10345000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(1-Azepanyl)-2,2-dichloroethanone
CAS 64661-12-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(1-Azepanyl)-2,2-dichloroethanone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H13 Cl2 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Azepine, 1-(dichloroacetyl)hexahydro- (9CI), 2,2-Dichloro-1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethanone, N-(Dichloroacetyl)hexamethyleneimide, TI 35
InChI formel InChI=1S/C8H13Cl2NO/c9-7(10)8(12)11-5-3-1-2-4-6-11/h7H,1-6H2
SMIL ClC(Cl)C(=O)N1CCCCCC1
IUPAC navn 1-(azepan-1-yl)-2,2-dichloroethanone
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 210.1009
Mængde 1 ml
Formel vægt 209.0374 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.