Få mere at vide
1-(1-Adamantyl)ethylaminhydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633203
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10633203 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10457222 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633203 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12981DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1501-84-4
Molekylær formel C12H22ClN
Molekylvægt (g/mol) 215.77
MDL nummer MFCD00072023
InChI nøgle OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Synonym rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
PubChem CID 15165
ChEBI CHEBI:8865
IUPAC navn 1-(1-adamantyl)ethanamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 215.77
Procent renhed 95%