Få mere at vide
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15410138
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410138 5 g 5g
15420138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53377.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1501-84-4 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
1-(1-Adamantyl)ethylaminhydrochlorid er indiceret til profylakse og behandling af sygdom forårsaget af forskellige stammer af influenza A-virus hos voksne (17 år og ældre).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-(1-Adamantyl)ethylaminhydrochlorid er indiceret til profylakse og behandling
af sygdom forårsaget af forskellige stammer af influenza A-virus hos voksne (17 år og ældre).
Opløselighed Frit opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1501-84-4
Molekylær formel C12H22ClN
Molekylvægt (g/mol) 215.77
MDL nummer MFCD00072023
InChI nøgle OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Synonym rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
PubChem CID 15165
ChEBI CHEBI:8865
IUPAC navn 1-(1-adamantyl)ethanamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 375°C
Mængde 5 g
Merck Index 148224
Opløselighedsinformation Freely soluble in water.
Formel vægt 215.77
Procent renhed 98%