Få mere at vide
1,1'-(9,9-dimethyl-9H-xanthen-4,5-diyl)bis[1,1-diphenyl-fosfin, TRC
Artikelnummer. 30387589
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30387589 1 g
1 options
Artikelnummer. 30387589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4796651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis-1,1-diphenyl-phosphine
CAS 161265-03-8
Molekylær formel C39H32OP2
Mængde 1 g
Synonym (9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[diphenyl-phosphine, (9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[diphenylphosphine], 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethyl-9H-xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, Xantphos
InChI formel InChI=1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
SMIL CC1(C)c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c(cccc15)P(c6ccccc6)c7ccccc7
IUPAC navn (5-diphenylfosfanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylfosfan-
Molekylvægt (g/mol) 578.62
Formel vægt 578.1928