missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(1,6-Dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridinecarboxylate)-β-D-glucopyranuronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1,6-Dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridinecarboxylate)-Beta-D-glucopyranuronic Acid |
| CAS | 914918-68-6 |
| Molekylær formel | C18 H17 N O9 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-((6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridine-3-carbonyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO9/c20-11-7-6-9(8-19(11)10-4-2-1-3-5-10)17(26)28-18-14(23)12(21)13(22)15(27-18)16(24)25/h1-8,12-15,18,21-23H,(H,24,25)/t12-,13-,14+,15-,18-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)C2=CN(C(=O)C=C2)c3ccccc3)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(6-oxo-1-phenylpyridine-3-carbonyl)oxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.329 |
| Formel vægt | 391.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?