Få mere at vide
1,1'-[(5E)-5-Methyl-7-oxo-5-undecene-1,11-diyl] Bis[Theobromine], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[(5E)-5-Methyl-7-oxo-5-undecene-1,11-diyl] Bis[Theobromine] |
| CAS | 874747-30-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26 H34 N8 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-[(5E)-5-methyl-7-oxo-11-(2,3,6,7-tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purin-1-yl)-5-undecen-1-yl]-1H-purine-2,6-dione, 1,1'-[(5E)-5-Methyl-7-oxo-5-undecene-1,11-diyl]bis[3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Pentoxifylline EP Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34N8O5/c1-17(10-6-8-12-33-23(36)19-21(27-15-29(19)2)31(4)25(33)38)14-18(35)11-7-9-13-34-24(37)20-22(28-16-30(20)3)32(5)26(34)39/h14-16H,6-13H2,1-5H3/b17-14+ |
| SMIL | CN1C(=O)N(CCCC\C(=C\C(=O)CCCCN2C(=O)N(C)c3ncn(C)c3C2=O)\C)C(=O)c4c1ncn4C |
| IUPAC navn | 1-[(E)-11-(3,7-dimethyl-2,6-dioxopurin-1-yl)-5-methyl-7-oxoundec-5-enyl]-3,7-dimethylpurine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 538.6 |
| Vis mere |