Få mere at vide
1,1,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexane |
| CAS | 63251-38-7 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C13H24 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Rubber Oligomer 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24/c1-10(2)11-7-8-12(3,4)9-13(11,5)6/h11H,1,7-9H2,2-6H3 |
| SMIL | CC1(C)C(C(C)=C)CCC(C)(C)C1 |
| IUPAC navn | 1,1,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-ylcyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.33 |
| Vis mere |