Få mere at vide
1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride(rac N-Desmethyl Venlafaxine Hydrochloride), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 299.1652 |