missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis(4-fluorobenzene), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis(4-fluorobenzene) |
| CAS | 3312-04-7 |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl F2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1-Bis(p-fluorophenyl)-4-chlorobutane, 1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis[4-fluorobenzene], 1-Chloro-4,4-bis(4-fluorophenyl)butane, 4,4-Bis(4-fluorophenyl)-1-chlorobutane, 4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl chloride, 4,4'-(4-chlorobutane-1,1-diyl)bis(fluorobenzene), 4-Chloro-1,1-bis(4-fluorophenyl)butane, 4-Chloro-1,1-bis(p-fluorophenyl)butane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClF2/c17-11-1-2-16(12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-10,16H,1-2,11H2 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(CCCCl)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | 1-[4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butyl]-4-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.74 |
| Formel vægt | 280.083 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?