Få mere at vide
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylentriamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentamethyldiethylenetriamine |
| CAS | 3030-47-5 |
| Molekylær formel | C9 H23 N3 |
| Mængde | 2 mL |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine','N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N',N'-trimethyl- (9CI), Diethylenetriamine','1,1,4,7,7-pentamethyl- (6CI,7CI,8CI), N1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N1,N2,N2-trimethyl-1,2-ethanediamine, (2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](methyl)amino]ethyl)dimethylamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyl-1,4,7-triazaheptane, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 2,5,8-Trimethyl-2,5,8-triazanonane, AM 1, Bis[2-(dimethylamino)ethyl]methylamine, DY 5, Dabco PMDETA, Desmorapid PV, Jeffcat PMDETA, KL 3, Kao 3, Kaolizer 3, Lupragen N 301, N 301, N,N,N',N',N''-Pentamethylbis(2-aminoethyl)amine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyl-3-azapentane-1,5-diamine, N,N,N',N'',N''-Pentamethylbis(2-aminoethyl)amine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N-Bis(2-dimethylaminoethyl)methanamine, N,N-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]methylamine, N-Methyl-N,N-bis(2-dimethylaminoethyl)amine, N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N,N',N'-trimethyl-1,2-ethanediamine, N1,N1,N3,N5,N5-Pentamethyl-3-azapentane-1,5-diamine, NSC 65659, Niax C 5, Niax Catalyst C 5, PC 5, PC CAT PMDETA, PMDETA, PMDT, PMDTA, Pentamethyldiethylenetriamine, Polycat 5, Tegoamin PMDETA, Toyocat DT |
| InChI formel | InChI=1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3 |
| SMIL | CN(C)CCN(C)CCN(C)C |
| IUPAC navn | N'-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.299 |
| Formel vægt | 173.1892 |