Få mere at vide
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 98%
Artikelnummer. 11428426
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428426
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15433.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.304 g/mol
Anvendes som ligand i NMR-undersøgelse af kompleksdannelse/aggregering med neopentyllithium1 og i undersøgelsen af ligandeffekter på selektiviteten af CO2-inkorporering iα ,ω -diynes
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som ligand i NMR-undersøgelse af kompleksdannelse/aggregering med neopentyllithium1 og i undersøgelsen af ligandeffekter på selektiviteten af CO2-inkorporering iα
Opløselighed
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3030-47-5
Molekylær formel C9H23N3
Molekylvægt (g/mol) 173.304
MDL nummer MFCD00014876
InChI nøgle UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
IUPAC navn N'-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 0.83
Kogepunkt 199°C
Flammepunkt 72°C (161°F)
Brydningsindeks 1.442
Mængde 100 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1741396
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible in water.
Formel vægt 173.3
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.