Få mere at vide
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 98%
Artikelnummer. 11418426
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418426 25 g 25g
11428426 100 g 100g
11438426 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15433.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.304 g/mol
Anvendes som ligand i NMR-undersøgelse af kompleksdannelse/aggregering med neopentyllithium1 og i undersøgelsen af ligandeffekter på selektiviteten af CO2-inkorporering iα ,ω -diynes
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som ligand i NMR-undersøgelse af kompleksdannelse/aggregering med neopentyllithium1 og i undersøgelsen af ligandeffekter på selektiviteten af CO2-inkorporering iα
Opløselighed
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3030-47-5
Molekylær formel C9H23N3
Molekylvægt (g/mol) 173.304
MDL nummer MFCD00014876
InChI nøgle UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
IUPAC navn N'-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 0.83
Kogepunkt 199°C
Flammepunkt 72°C (161°F)
Brydningsindeks 1.442
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1741396
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible in water.
Formel vægt 173.3
Procent renhed 98%