Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 0.8290g/mL |
| Kogepunkt | 200 °C |
| Flammepunkt | 72 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.