Få mere at vide
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 98+%
Artikelnummer. 10279940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10279940
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3030-47-5
Molekylær formel C9H23N3
Molekylvægt (g/mol) 173.3
MDL nummer MFCD00014876
InChI nøgle UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
IUPAC navn N'-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18°C
Farve Hvid
Tæthed 0.8290g/mL
Kogepunkt 200°C
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.4415 to 1.4435
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.829
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 1.52 mPa.s (20°C)
Formel vægt 173.3
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.