Få mere at vide
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine, 97%
Artikelnummer. 15432518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432518 1 g 1g
15442518 5 g 5g
15412476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56089.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3083-10-1 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
1,1,4,7,10,10-hexamethyltriethylentetramin kan anvendes som reagens ved syntesen af ideelle lineære tilfældige copolymerer, der indeholder både vinylpolymer- og polyesterenheder i en enkelt polymerkæde.ε -caprolacton] med N,N-dimethylamino-2-ethylmethacrylatmonomerer ved atomoverførselsradikalpolymerisation (ATRP).2 Det kan bruges som katalysator i den vandige overflade-initierede-ATRP til at dyrke poly(N,N-dimethylacrylamid) (PDMA).3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,1,4,7,10
,10-hexamethyltriethylentetramin kan anvendes som reagens ved syntesen af ideelle lineære tilfældige copolymerer, der indeholder både vinylpolymer- og polyesterenheder i en enkelt polymerkæde. poly[ε-caprolacton] med N,N-dimethylamino-2-ethylmethacrylatmonomerer ved atom-transfer radikal polymerisation (ATRP).2 Det kan bruges som katalysator i den vandige overflade-initierede-ATRP til at dyrke poly(N,N-dimethylacrylamid) (PDMA).3
Opløselighed
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3083-10-1
MDL nummer MFCD00025684
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Tæthed 0.847
Kogepunkt 130°C (11 mmHg)
Flammepunkt 102°C (216°F)
Molekylær formel C12H30N4
Brydningsindeks 1.456
Mængde 1 g
FN nummer UN3725
Synonym 1,1,4,7,10,10-hexamethyltriethylenetetramine, hexamethyltriethylenetetramine, 2,5,8,11-tetramethyl-2,5,8,11-tetraazadodecane, hmteta, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethyl, n1,n1'-ethane-1,2-diyl bis n1,n2,n2-trimethylethane-1,2-diamine, n,n,n',n,n',n'-hexamethyltriethylenetetramine, triethylenetetramine, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl-triethylenetetramine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethylethylenediamine
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle DWFKOMDBEKIATP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCN(C)CCN(C)CCN(C)C
IUPAC navn N'-[2-[2-(dimethylamino)ethylmethylamino]ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 230.40
PubChem CID 76509
Formel vægt 230.39
Procent renhed 97%