Få mere at vide
1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575184
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10575184 100 g 100g
10672135 10 g 10g
10406003 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10575184 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00201FA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6683-46-1
Molekylær formel C14H20
Molekylvægt (g/mol) 188.31
MDL nummer MFCD00052728
InChI nøgle CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81186
IUPAC navn 1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalen
SMIL CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 100 g
Synonym 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
Formel vægt 188.31
Procent renhed 90%