Få mere at vide
1,1,4,4,6-Pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,4,4,6-Pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22/c1-11-6-7-12-13(10-11)15(4,5)9-8-14(12,2)3/h6-7,10H,8-9H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 202.1722 |