Få mere at vide
1,1,3-Trifenylpropargylalkohol, 97%
Artikelnummer. 15480298
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480298 25 g 25g
15470298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53461.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1522-13-0 | C21H16O | 284,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1522-13-0
Molekylær formel C21H16O
Molekylvægt (g/mol) 284.36
MDL nummer MFCD00004449
InChI nøgle VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3-triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-triphenyl-2-propyn-1-ol, diphenyl phenylethynyl carbinol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl-.alpha.-phenylethynyl, triphenylprop-2-yn-1-ol, 1,1,3-triphenylpropargylalcohol, 2-propyn-1-ol, 1,1,3-triphenyl, pubchem14025, acmc-209d7i, triphenyl-1-propyne-3-ol
PubChem CID 137058
IUPAC navn 1,1,3-triphenylprop-2-yn-1-ol
SMIL OC(C#CC1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
Smeltepunkt 80 °C til 82 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 284.36
Procent renhed 97%