Få mere at vide
1,1,3-Trichloropropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,3-Trichloropropane |
| CAS | 20395-25-9 |
| Molekylær formel | C3H5Cl3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Cl3/c4-2-1-3(5)6/h3H,1-2H2 |
| SMIL | ClC(Cl)CCCl |
| IUPAC navn | 1,1,3-trichloropropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.43 |
| Formel vægt | 145.9457 |