Få mere at vide
[1-[[[1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049147
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049147 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049147 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0698.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[1-[[[1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-[([1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl)cyclopropyl]acetic Acid
CAS 2641214-96-0
Analyt- eller komponentnavne [1-[([1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl)cyclopropyl]acetic Acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C35 H36 Cl N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl]-, Montekulast Sodium Imp. C (EP), Montelukast Sodium Impurity C, Montelukast Impurity C
InChI formel InChI=1S/C35H36ClNO4S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(42(41)23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10+
SMIL CC(C)(O)c1ccccc1CCC(c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2)S(=O)CC5(CC(=O)O)CC5
IUPAC navn 2-[1-[[1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfinylmethyl]cyclopropyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 602.1826
Mængde 25 mg
Formel vægt 601.2054 g/mol