Få mere at vide
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722103
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722103 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10511692 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10133214 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722103 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01605CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 40288-65-1
Molekylær formel C9H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 243.056
InChI nøgle QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 243777
IUPAC navn 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromethanon
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
Formel vægt 243.06
Procent renhed 97%