Få mere at vide
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10511692
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Artikelnummer. 10511692
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01605DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 40288-65-1
Molekylær formel C9H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 243.056
InChI nøgle QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 243777
IUPAC navn 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromethanon
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
Formel vægt 243.06
Procent renhed 97%