Få mere at vide
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-Hexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone |
| CAS | 776994-64-0 |
| Molekylær formel | C17 H23 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,4-MDPHP |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-2-3-6-14(18-9-4-5-10-18)17(19)13-7-8-15-16(11-13)21-12-20-15/h7-8,11,14H,2-6,9-10,12H2,1H3 |
| SMIL | CCCCC(N1CCCC1)C(=O)c2ccc3OCOc3c2 |
| IUPAC navn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-ylhexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.37 |
| Formel vægt | 289.1678 |