Få mere at vide
1,1,3,3-tetramethylureum, 99%
Artikelnummer. 10637943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637943 1 L Glasflaske 1 L
10386920 100 mL Glasflaske 100ml
10103430 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10637943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138490010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-22-4
Molekylær formel C5H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00008319
InChI nøgle AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethylurinstof
SMIL CN(C)C(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetramethylurea
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9879g/mL
Kogepunkt 174,0 °C til 178,0 °C
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCON(CH3)2
Brydningsindeks 1,4496 til 1,4516
Mængde 1 L
Beilstein 04, 74
Fieser 01,1146; 13,302; 15,305
Merck Index 15, 9378
Specifik vægtfylde 0.9879
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 116 g/L. Andre opløseligheder: blandet med alle almindelige organiske opløsningsmidler, inklusive petroleumsether
Viskositet 1,5 mPa (20 °C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske