Få mere at vide
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, TRC
Artikelnummer. 17983765
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17983765 5 g
1 options
Artikelnummer. 17983765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3031005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
CAS 80-70-6
Molekylær formel C5H13N3
Mængde 5 g
Synonym Guanidine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,8CI), N,N,N',N'-Tetramethylguanidine, 1,1,3,3-Tetramethylguanidine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylguanidine, NSC 148309, PC-CAT TMG, Tetramethylguanidine
InChI formel InChI=1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
SMIL CN(C)C(=N)N(C)C
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethylguanidin
Molekylvægt (g/mol) 115.18
Formel vægt 115.111