Få mere at vide
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, 99%
Artikelnummer. 10513391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10513391 100 g Glasflaske 100g
10276990 500 g Glasflaske 500g
30117284 2 kg Glasflaske -
11995591 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10513391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221291000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-70-6
Molekylvægt (g/mol) 115.18
InChI nøgle KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
SMIL CN(C)C(=N)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Smeltepunkt -30.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 160.0°C to 162.0°C
Flammepunkt 50°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H13N3
Lineær formel (CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
Brydningsindeks 1.4670 to 1.4690
Mængde 100 g
Beilstein 04,I,335
Fieser 01,1145; 04,489; 12,477
Merck Index 15,9375
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethylguanidin
Viskositet 0.002 Pas (20°C)
Formel vægt 115.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske