Få mere at vide
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, 99%
Artikelnummer. 11485063
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485063 100 mL 100ml
11434250 25 mL 25ml
11495063 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12314.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.57 DKK
    392.65 DKK / 100ml
    Spare 43.92 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115,18 g/mol
1,1,3,3-Tetramethylguanidin anvendes som en polyurethanskumkatalysator, som accelerator for syntesen af polysulfured gummi. Det bruges også som en stærk base i den fotokemiske (koblere) og i den farmaceutiske (steroider) industri. Det er væsentligt til fremstilling af alkylnitriler ud fra alkylhalogenider og 3'-alkylthymidiner fra 3'-nitrothymidiner. Det tjener som en effektiv og selektiv katalysator til benzoylering af alkoholer. Det erstatter de dyre baser 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) og 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en (DBN) i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,3,3-Tetramethylguanidin anvendes som en polyurethanskumkatalysator, som accelerator for syntesen af polysulfured gummi. Det bruges også som en stærk base i den fotokemiske (koblere) og i den farmaceutiske (steroider) industri. Det er vigtigt for fremstillingen af alkylnitriler ud fra alkylhalogenider og 3′ -alkylthymidiner fra 3′ -nitrothymidiner. Det tjener som en effektiv og selektiv katalysator til benzoylering af alkoholer. Det erstatter de dyre baser 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) og 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en (DBN) i organisk syntese.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, mineralske og organiske syrer, kuldioxid. Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-70-6
Molekylær formel C5H13N3
Molekylvægt (g/mol) 115.18
MDL nummer MFCD00008323
InChI nøgle KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethylguanidin
SMIL CN(C)C(=N)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Smeltepunkt <-30 °C
Tæthed 0.918
Kogepunkt 162 °C
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 100 mL
FN nummer UN2920
Beilstein 969608
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 115.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethylguanidine