Få mere at vide
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, 99%
Beskrivelse
1,1,3,3-Tetramethylguanidin anvendes som en polyurethanskumkatalysator, som accelerator for syntesen af polysulfured gummi. Det bruges også som en stærk base i den fotokemiske (koblere) og i den farmaceutiske (steroider) industri. Det er væsentligt til fremstilling af alkylnitriler ud fra alkylhalogenider og 3'-alkylthymidiner fra 3'-nitrothymidiner. Det tjener som en effektiv og selektiv katalysator til benzoylering af alkoholer. Det erstatter de dyre baser 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) og 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en (DBN) i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1,3,3-Tetramethylguanidin anvendes som en polyurethanskumkatalysator, som accelerator for syntesen af polysulfured gummi. Det bruges også som en stærk base i den fotokemiske (koblere) og i den farmaceutiske (steroider) industri. Det er vigtigt for fremstillingen af alkylnitriler ud fra alkylhalogenider og 3′ -alkylthymidiner fra 3′ -nitrothymidiner. Det tjener som en effektiv og selektiv katalysator til benzoylering af alkoholer. Det erstatter de dyre baser 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) og 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en (DBN) i organisk syntese.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, mineralske og organiske syrer, kuldioxid. Holdes væk fra antændelseskilder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,3,3-Tetramethylguanidine |
| Smeltepunkt | <-30 °C |
| Tæthed | 0.918 |
| Kogepunkt | 162 °C |
| Flammepunkt | 60 °C (140 °F) |
| Brydningsindeks | 1.469 |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 969608 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethylguanidine