Få mere at vide
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11965821 500 mL Glasflaske 500ml
10711301 25 mL Glasflaske 25ml
10175030 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216515000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3277-26-7 | C4H14OSi2 | 134.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3277-26-7
Molekylær formel C4H14OSi2
Molekylvægt (g/mol) 134.33
InChI nøgle KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
PubChem CID 6327482
IUPAC navn dimethylsilylidenoxonio(dimethyl)silanid
SMIL C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Tekniske data
Kogepunkt 70.0°C to 71.0°C
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Smeltepunkt -78.0°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel [(CH3)2SiH]2O
Flammepunkt −20°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes with alcohol
Formel vægt 134.33
Procent renhed 97%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3690 to 1.3710
Specifik vægtfylde 0.76
Tæthed 0.7600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.