Få mere at vide
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 10175030
Brand: Thermo Scientific Acros 216511000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3277-26-7 | C4H14OSi2 | 134.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3277-26-7
Molekylær formel C4H14OSi2
Molekylvægt (g/mol) 134.33
InChI nøgle KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
PubChem CID 6327482
IUPAC navn dimethylsilylidenoxonio(dimethyl)silanid
SMIL C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Tekniske data
Kogepunkt 70.0°C to 71.0°C
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Smeltepunkt -78.0°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel [(CH3)2SiH]2O
Flammepunkt −20°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes with alcohol
Formel vægt 134.33
Procent renhed 97%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3690 to 1.3710
Specifik vægtfylde 0.76
Tæthed 0.7600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.